Merck
188913
Sigma-Aldrich
カテコールボラン
98%
別名:
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BO2
CAS番号:
分子量:
119.91
Beilstein:
972072
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
50 °C/50 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
InChI Key
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
β-ヒドロキシケトンを1,3-ジオ-ルに還元する一官能性ヒドロホウ素化試薬です。α,β-エノンの共役還元反応に用います。
キノンから芳香族エステルを生成するアルキルラジカルを発生させるために用いるB-アルキルカテコ-ルボランの合成に用います。メチレンビス(オキサゾリン)から、ケトンのエナンチオ選択的還元に用いるC2-対称ボロン錯体を合成する際に用います。
法的情報
米国特許番号6,204,405下で製造
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
188913-VAR-A:
188913-25G-A:
188913-25G:
188913-BULK:
188913-BULK-A:
188913-100G-A:
188913-500G-A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5678-5678 (1990)
Eveline Kumli et al.
Organic letters, 8(25), 5861-5864 (2006-12-01)
Addition of alkyl radicals generated from B-alkylcatecholboranes onto 1,4-benzoquinones leads to substituted hydroquinones in good overall yields. Formation of aryl ethers via a unique radical addition to the oxygen atom of the enone system is the main reaction when bulky
European Journal of Organic Chemistry, 4596-4596 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5190-5190 (1990)
資料
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.