Merck
188565
Phthalimidoacetaldehyde dimethyl acetal
98%
別名:
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO4
CAS番号:
分子量:
235.24
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI Key
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)