Merck
187615
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-テトラヒドロジベンズ[b,f]アゾシン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15N · HCl
CAS番号:
分子量:
245.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
SMILES記法
Cl.C1Cc2ccccc2NCc3ccccc13
InChI
1S/C15H15N.ClH/c1-2-7-14-11-16-15-8-4-3-6-13(15)10-9-12(14)5-1;/h1-8,16H,9-11H2;1H
InChI Key
UOKRHEQKLWSMMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
A medicinal building block.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)