Merck
186686
Sigma-Aldrich
7-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6F3NS
CAS番号:
分子量:
229.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
chunks
mp
222-225 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc2c(S)ccnc2c1
InChI
1S/C10H6F3NS/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI Key
DBWDEWRMEKXOFI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
7-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol was used to investigate the mechanism of generation of lipid-poor particles from high-density lipoprotein induced by cholesteryl ester transfer protein[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
186686-10G:
186686-BULK:
186686-VAR:
186686-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyrille Maugeais et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(11), 1644-1650 (2013-07-23)
Cholesteryl ester transfer protein (CETP), a key regulator of high-density lipoprotein (HDL) metabolism, induces HDL remodeling by transferring lipids between apolipoprotein B-containing lipoproteins and HDL, and/or by promoting lipid transfer between HDL subparticles. In this study, we investigated the mechanism