Merck
185175
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-3-ピロリジノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO
CAS番号:
分子量:
175.23
Beilstein:
1526217
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
77 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI Key
DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The equilibrium constant for the ketoreductase-catalyzed reduction reaction of 1-benzyl-3-pyrrolidinone has been measured in n-hexane[1]. 1-Benzyl-3-pyrrolidinone on enzymatic asymmetric reduction yields enantiopure 1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, well known intermediate for various drugs[2].
アプリケーション
1-Benzyl-3-pyrrolidinone was used as starting reagent in the synthesis of vinyl triflate[3]. It was used to prepare chiral, alkenyl sulfoximines leading to highly functionalized diazabicycles[4].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
185175-10G:
185175-1G:
185175-VAR:
185175-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 2224-2224 (2006)
Facile synthesis of 3-arylpyrroles by tandem Suzuki-dehydrogenation reaction.
Lee C-W and Chung YJ.
Tetrahedron Letters, 41(18), 3423-3425 (2000)
A thermodynamic study of ketoreductase-catalyzed reactions 5. Reduction of substituted ketones in n-hexane.
Tewari YB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 40(4), 661-670 (2008)
Practical synthetic process for enantiopure 1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine.
Morimoto M and Sakai K.
Tetrahedron Asymmetry, 19(12), 1465-1469 (2008)