アッセイ
93%
フォーム
solid
mp
210-212 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI Key
LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
183784-5G:
183784-100G:
183784-BULK:
183784-VAR:
アクティブなフィルタ