Merck
183458
Sigma-Aldrich
1-ナフタレンエタノール
95%
別名:
2-(1-ナフチル)エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
172.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
bp
186 °C/17 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
InChI Key
RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... BAD(572)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Total impurities <5% 2-isomer
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
183458-50G:
183458-10G:
183458-BULK:
183458-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tianlin Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1013(1-2), 19-27 (2003-11-08)
A modified field amplification sample injection method was proposed and evaluated by using positively mono charged cyclodextrin (CD) as carrier and 1-adamantanecarboxylate as displacer for on-capillary preconcentration of neutral compounds and improvement of the concentration limit of detection in micellar