Merck
182656
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl vinyl ether)
average Mw ~3,800 by GPC
別名:
Ethyl vinyl ether homopolymer, Vinyl ethyl ether polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CH(OC2H5)-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
22.5 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
446 °F
分子量
average Mw ~3,800 by GPC
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
転移温度
Tg −60 °C
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
182656-250G:
182656-VAR:
182656-BULK:
182656-100G:
試験成績書(COA)