Merck
179884
Sigma-Aldrich
4,5-ジクロロフタル酸
99%
別名:
4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2-1,2-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
235.02
Beilstein:
1877706
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O4/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
FDOQKGWUMUEJLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
本化合物はアミノ酸に似た極めて特殊な赤外線スペクトルを示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
179884-250G:
179884-50G:
179884-1KG:
179884-BULK:
179884-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)