Merck
178926
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, predominantly trans
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
216.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
135-137 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
InChI Key
KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
アプリケーション
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid was used in the synthesis of cinacalcet[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
178926-10G:
178926-50G:
178926-VAR:
178926-1G:
178926-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Practical synthesis of the calcimimetic agent, cinacalcet.
Thiel OR, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 13-15 (2008)