アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
157 °C/0.17 mmHg (lit.)
密度
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for synthesis of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
178756-VAR:
178756-1KG:
178756-5G:
178756-500G:
178756-5KG:
178756-100G:
178756-25G:
178756-BULK:
178756-25KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.