Merck
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-ジクロロシクロプロピル)ベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,910
¥11,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,910
About This Item
化学式:
C6H5C3H3Cl2
CAS番号:
分子量:
187.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
phenyl
SMILES記法
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene may be used in the synthesis of p-(2,2-dichlorocyclopropyl)aniline.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
178446-5G:
178446-VAR:
178446-25G:
178446-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)