Merck
176680
Sigma-Aldrich
Hypophosphorous acid-d3 solution
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥38,100
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥38,100
About This Item
化学式:
D3PO2
CAS番号:
分子量:
69.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
濃度
50 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
密度
1.350 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI Key
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
詳細
The product is 50wt.% solution of hypophosphorous acid-d3 in D2O, having an isotopic purity of 98atom%. It can be obtained by proton-deuterium-exchange reaction in D2O. Deuterated hypophosphorous acid can be employed in neutron diffraction studies.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
176680-VAR:
176680-10G:
176680-50G:
176680-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)