スキップする
175684
Ammonium-d8 sulfate
98 atom % D
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
(ND4)2SO4
CAS番号:
分子量:
140.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+8
Form:
solid
製品175684は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
175684-5G04061833320310