Merck
174602
Sigma-Aldrich
Phenyl N-phenylphosphoramidochloridate
≥99%
別名:
N-フェニルホスホルアミドクロリド酸 フェニル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHP(O)(Cl)OC6H5
CAS番号:
分子量:
267.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
132-134 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(=O)(Nc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClNO2P/c13-17(15,14-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
InChI Key
ZUQYQPGYEFBITH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • レジン固定化アクチニド配位子
  • カルボン酸無水物およびその誘導体
  • 抗腫瘍活性のあるチアジアミノオキソピリミジン誘導体
  • 脱水型カップリング剤によるポリ酸無水物
以下の反応物質です:
  • ピリミジノンからピリミジンへのワンポット変換
  • アルキルPhジエステルへの変換
重合反応の触媒
キモトリプシンの結合と阻害の生物学的研究に関与
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
174602-BULK:
174602-1G:
174602-25G:
174602-VAR:
174602-5G:
174602-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of chymotrypsin by phenyl N-phenyl-phosphoramidochloridate.
J Parkin et al.
Biochemical Society transactions, 20(3), 283S-283S (1992-08-01)