Merck
174092
Sigma-Aldrich
1-メチルブチルアセタート
99%
別名:
sec.-ペンチルアセタート, 酢酸2-ペンチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
フォーム
liquid
利用可能性
available only in EU
SMILES記法
O=C(C)OC(CCC)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.1 °F - closed cup
引火点(℃)
31.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
174092-BULK:
174092-5KG:
174092-VAR:
174092-100G:
174092-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)