Merck
17347
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
5-Bromoisovanillin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrO3
CAS番号:
分子量:
231.04
Beilstein:
1942858
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
solid
mp
≥95 °C (lit.)
≥95 °C
SMILES記法
COc1cc(Br)c(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8-3-6(9)5(4-10)2-7(8)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
AHYSXUDLJOFNAB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 4-bromo-2-methoxy-5-(2-methoxyethenyl)phenol.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17347-5G:
17347-25G:
17347-BULK:
17347-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of (?)-6H-benzofuro [3a, 3, 2, ef][3] benzazepine: an unnatural analog of (−)-galanthamine.
Poschalko A, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1513-1518 (2002)