Merck
172871
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)アニリン 塩酸塩
97%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-p-トルイジン 塩酸塩, 4-アミノベンゾトリフルオリド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
197.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
200 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
InChI Key
CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride may be used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
172871-VAR:
172871-5G:
172871-1G:
172871-BULK:
172871-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)