Merck
17259
Sigma-Aldrich
2-Aminoacetamidine dihydrobromide
≥80.0% (CE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7N3 · 2HBr
CAS番号:
分子量:
234.92
Beilstein:
3676692
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥80.0% (CE)
不純物
≤0.1% toluene (H-NMR)
≤0.5% TBME
≤0.5% acetic acid
mp
227-232 °C
SMILES記法
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
InChI Key
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17259-BULK-F:
17259-VAR-F:
17259-INTR-F:
17259-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)