Merck
17241
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-[(RS)-1-エトキシエトキシ]-1-プロパノール
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16O3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
7566593
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −18.5±1°, neat
屈折率
n20/D 1.420
密度
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(C)O[C@H](C)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-9-7(3)10-6(2)5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?/m1/s1
InChI Key
VLECUSKDVHMJKF-ULUSZKPHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
17241-25G-F:
17241-VAR-F:
17241-5G-F:
17241-BULK-F:
17241-INTR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)