Merck
16860
Sigma-Aldrich
2-ブロモデカン酸
≥96.0% (AT)
別名:
2-ブロモカプリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CHBrCOOH
CAS番号:
分子量:
251.16
Beilstein:
1767667
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (AT)
屈折率
n20/D 1.471
bp
116-118 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
KNLOTZNPRIFUAR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromodecanoic acid was used as extractant in synergistic solvent extraction of trivalent actinides (Am and Cm) and some lanthanides[1]. It was used in the synthesis of 2-bromodecanoic acid benzhydryl ester[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
16860-50ML:
16860-BULK:
16860-VAR:
16860-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synergistic solvent extraction of trivalent americium and europium by 2-bromodecanoic acid and neutral nitrogen-containing reagents.
Hagstrom I, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 17(2), 221-242 (1999)
André Fontes et al.
Nuclear medicine and biology, 38(3), 363-370 (2011-04-16)
In this work, we report on a synthetic strategy using amphiphilic DOTA (1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid)-based chelators bearing a variable-sized α-alkyl chain at one of the pendant acetate arms (from 6 to 14 carbon atoms), compatible with their covalent coupling to amine-bearing