Merck
167630
Sigma-Aldrich
4-クロロ-1,3-ジオキソラン-2-オン
90%
別名:
クロロエチレンカルボナート, クロロエチレングリコールカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3ClO3
CAS番号:
分子量:
122.51
Beilstein:
109433
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI Key
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
その他情報
エチレンカルボナ-トを含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
167630-1G:
167630-BULK:
167630-25G:
167630-5G:
167630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)