Merck
16602
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromohexanoate
≥99.0% (GC)
別名:
Methyl 2-bromocaproate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
CAS番号:
分子量:
209.08
Beilstein:
1722052
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.455
密度
1.289 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 2-bromohexanoate undergoes addition reaction with methyl-10-undecenoate to yield lactone and dimethyl-2-butyltridecandioate.
アプリケーション
Methyl 2-bromohexanoate was used in the synthesis of 2-butyl-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
16602-500ML:
16602-VAR:
16602-100ML:
16602-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of 2H-Pyrido [3, 2-b]-l,4-oxazin-3 (4H)-ones and of the Corresponding Dihydropyridooxazines.
Clauson-Kaas NIELS, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 23(7), 2322-2324 (1969)
Radical Additions of Alkyl 2-Haloalkanoates and 2-Haloalkanenitriles to Alkenes Initiated by Electron Transfer from Copper in Solvent-Free Systems.
Metzger JO, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1997(11), 2303-2313 (1997)