Merck
163775
Sigma-Aldrich
MOPS
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸, 4-モルホリンプロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO4S
CAS番号:
分子量:
209.26
Beilstein:
1106776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI Key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生理的pH範囲で有用なバッファーです。20°CでpKaが7.20
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)