アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-2-1-3-6(9)4-5/h1-4H
InChI Key
SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
162531-25G:
162531-VAR:
162531-BULK:
162531-5G:
162531-100G:
試験成績書(COA)