Merck
161721
Sigma-Aldrich
3′,5′-ジメトキシアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
290-291 °C (lit.)
mp
33-34 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-9(12-2)6-10(5-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3′,5′-Dimethoxyacetophenone was used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-3-methylindazole. It was used in the synthesis of (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl acetate-ether-180.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
161721-5G:
161721-VAR:
161721-1G:
161721-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereochemistry of photosolvolysis of a chiral, 18O-labeled 1-arylethyl acetate.
Jaeger DA and Angelos GH
Tetrahedron Letters, 22(9), 803-806 (1981)
5, 7-Dimethoxy-3-Methylindazole from 3, 5-Dimethoxyacetophenone.
Boudreault N and Leblanc Y.
Organic Syntheses, 241-241 null