アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
225-226 °C (lit.)
溶解性
soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (DMF:HCl(2:1))
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
InChI Key
WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
161454-BULK:
161454-1G:
161454-100G:
161454-VAR:
161454-50G:
161454-5G:
試験成績書(COA)