アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157678-100G:
157678-25G:
157678-VAR:
157678-BULK:
アクティブなフィルタ