Merck
157279
Sigma-Aldrich
エチル 2-ホルミル-1-シクロプロパンカルボキシラート, 主成分trans
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC3H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
142.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
60-65 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1CC1C=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-2-10-7(9)6-3-5(6)4-8/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
MDWXTLNIZCHBJE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate was formed by acid catalyzed reaction between acrolein and ethyl diazoacetate.[1]
アプリケーション
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate was used in the preparation of ethyl trans-2-(4-(methylphenyl)sulfonyl-4,5-dihydrooxazol-5-yl)cyclopropanecarboxylate.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157279-10G:
157279-BULK:
157279-VAR:
157279-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I J De Esch et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(7), 1115-1122 (1999-04-10)
Various approaches to the synthesis of all four stereoisomers of 2-(1H-imidazol-4-yl)cyclopropylamine (cyclopropylhistamine) are described. The rapid and convenient synthesis and resolution of trans-cyclopropylhistamine is reported. The absolute configuration of its enantiomers was determined by single-crystal X-ray crystallographic analysis. The distinct
Acid catalyzed reactions of a, ?-unsaturated aldehydes and ethyl diazoacetate.
Branstetter B and Hossain MM.
Tetrahedron Letters, 47(2), 221-223 (2006)