Merck
15626
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
≥98.0% (GC)
別名:
(R)-3-Piperidinamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
173.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
光学純度
enantiomeric ratio: 95:5 (GC)
mp
190-195 °C
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
InChI Key
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15626-VAR-F:
15626-1G-F:
15626-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)