Merck
156140
Sigma-Aldrich
o-フェニレンホスホロクロリダート
technical grade
別名:
2-クロロ-1,3,2-ベンゾジオキサホスホール2-オキシド, o-フェニレン クロロホスファート, カテコールシクロホスホロクロリダート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClO3P
CAS番号:
分子量:
190.52
Beilstein:
142368
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
120 °C/9 mmHg (lit.)
SMILES記法
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
InChI Key
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗真菌活性を持つβ-グルカン生合成の連鎖停止剤候補であるウリジン二リン酸グルコース誘導体
  • ビニルオキシリンモノマー
  • ホスホリル化剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
156140-VAR:
156140-BULK:
156140-25G:
156140-1G:
156140-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)