Merck
15545
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mts)-OH cyclohexylammonium salt
≥99.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-Nω-(メシチレン-2-スルホニル)-L-アルギニン シクロヘキシルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32N4O6S · C6H13N
CAS番号:
分子量:
555.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +11.5±1°, c = 0.5% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC1CCCCC1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N4O6S.C6H13N/c1-12-10-13(2)16(14(3)11-12)31(28,29)24-18(21)22-9-7-8-15(17(25)26)23-19(27)30-20(4,5)6;7-6-4-2-1-3-5-6/h10-11,15H,7-9H2,1-6H3,(H,23,27)(H,25,26)(H3,21,22,24);6H,1-5,7H2/t15-;/m1./s1
InChI Key
YZLIRHMRDOFTHQ-XFULWGLBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15545-10G:
15545-2.5G:
15545-VAR:
15545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)