Merck
15477
Sigma-Aldrich
Boc-Cha-OH hydrate
≥99.0% (TLC), ~1 mol/mol water
別名:
Boc-3-cyclohexyl-L-alanine hydrate, Boc-hexahydro-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H25NO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
271.35 (anhydrous basis)
Beilstein:
3060603
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −15.5±1°, c = 2% in glacial acetic acid
不純物
~1 mol/mol water
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H25NO4.H2O/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);1H2/t11-;/m0./s1
InChI Key
KGIDHDHQFLWAMT-MERQFXBCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15477-BULK:
15477-VAR:
15477-1G:
15477-5G:
15477-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)