Merck
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
別名:
Boc-4-chloro-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18ClNO4
CAS番号:
分子量:
299.75
Beilstein:
5381988
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0%
光学活性
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~110 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI Key
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15471-1G:
15471-BULK:
15471-VAR:
15471-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)