Merck
154458
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NO2
CAS番号:
分子量:
211.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
InChI Key
OXMPDOZBQGHTGH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
154458-BULK:
154458-10G:
154458-1G:
154458-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)