Merck
15434
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
別名:
BocO-tert-ブチル-L-チロシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,700
¥21,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,700
About This Item
化学式:
(CH3)3COC6H4CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
337.41
Beilstein:
4327336
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
光学活性
[α]20/D −15.0±1.0°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI Key
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15434-BULK:
15434-25G:
15434-1G:
15434-5G:
15434-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ria Schönauer et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(12), 905-912 (2016-01-16)
The human adrenomedullin (ADM) is a 52 amino acid peptide hormone belonging to the calcitonin family of peptides, which plays a major role in the development and regulation of cardiovascular and lymphatic systems. For potential use in clinical applications, we
Genevra Kuziel et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-01)
Obesity is correlated with breast tumor desmoplasia, leading to diminished chemotherapy response and disease-free survival. Obesity causes chronic, macrophage-driven inflammation within breast tissue, initiated by chemokine ligand 2 (CCL2) signaling from adipose stromal cells. To understand how CCL2-induced inflammation alters