Merck
154229
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-1-ナフトニトリル
99%
別名:
1-シアノ-4-メトキシナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC10H6CN
CAS番号:
分子量:
183.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
liquid
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
InChI Key
FRCZUGOIGNQOID-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methoxy-1-naphthonitrile was used in the preparation of 1(endo),8b-dicyano-4-methoxy-1,2,2a-trihydrocyclobuta[a]naphthalene. It was also used to synthesize substituted azocin-2(1H)-ones.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
154229-BULK:
154229-5G:4548173107080
154229-VAR:
154229-25G:4548173107073
文書ライブラリにアクセスする
The synthesis of azocine derivatives by the photocycloaddition of phenols to 1-naphthonitrile and 4-methoxy-1-naphthonitrile.
Al-Jalal NA.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 54(1), 99-104 (1990)
The photocycloaddition of 4-methoxy-1-naphthonitrile and 2-methoxy-1-naphthonitrile with acrylonitrile and 3, 4-dihydro-2H-pyran: Facile additions in sunlight.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 51(3), 429-436 (1990)