Merck
15348
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-NO2)-OH
≥99.0% (T)
別名:
Boc-4-nitro-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O6
CAS番号:
分子量:
310.30
Beilstein:
2820671
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (T)
光学活性
[α]20/D +8±1°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI Key
XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15348-1G:
15348-BULK:
15348-VAR:
15348-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)