Merck
153117
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-3-ピペリドン 塩酸塩 水和物
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
225.71 (anhydrous basis)
Beilstein:
4334779
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO.ClH.H2O/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h1-3,5-6H,4,7-10H2;1H;1H2
InChI Key
XDAGZUGDGORLMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate was used to prepare 7-Benzyl-3-(phenylthio)-1-oxa-4,7-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-one[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
153117-VAR:
153117-5G:
153117-BULK:
153117-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mary Liang et al.
Tetrahedron letters, 50(49), 6810-6813 (2010-02-18)
Microwave irradiation facilitated the synthesis of 4-arylthio-3-oxazolin-5-ones from ethyl cyanoformate, thiophenol, and cyclic ketones. Subsequent decarboxylation and in situ [3+2] cycloaddition provided novel 2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]diazepine scaffolds after a spontaneous retro-Mannich domino reaction.