Merck
152234
Sigma-Aldrich
3-メチル-4-ニトロアニソール
97%
別名:
5-メトキシ-2-ニトロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS番号:
分子量:
167.16
Beilstein:
2328600
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Methyl-4-nitroanisole was used in the preparation of enamine[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
446.0 °F - closed cup
引火点(℃)
230 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
152234-25G:
152234-5G:
152234-BULK:
152234-100G:
152234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew Tsotinis et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (3)(3), 382-383 (2003-03-05)
The design and expeditious synthesis of two new indole analogs with up to 5-fold potency of that of melatonin is described.