Merck
15188
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr-OMe
≥98.0%
別名:
Boc-D-tyrosine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO5
CAS番号:
分子量:
295.33
Beilstein:
4704567
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
InChI Key
NQIFXJSLCUJHBB-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15188-BULK:
15188-5G:
15188-1G:
15188-25G:
15188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)