Merck
151602
Sigma-Aldrich
6-クロロ-m-アニシジン 塩酸塩
96%
別名:
2-クロロ-5-メトキシアニリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH3)NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
194.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
207 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI Key
NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride (2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride) may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
151602-5G:
151602-25G:
151602-BULK:
151602-1KG:
151602-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)