Merck
151475
Sigma-Aldrich
Tetrabromo-1,2-benzoquinone
95%
別名:
o-Bromanil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6Br4(=O)2
CAS番号:
分子量:
423.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES記法
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)