Merck
151394
Sigma-Aldrich
2-メチル-6-ニトロ安息香酸
97%
別名:
6-ニトロ-o-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
2050804
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The vapour pressure of 2-methyl-6-nitrobenzoic acid was studied by Knudsen mass-loss effusion technique[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
151394-5G:
151394-BULK:
151394-VAR:
151394-25G:
151394-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)