Merck
151262
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CN)C(O)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
217.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
124-128 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
InChI Key
YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate was used in the preparation of 2-( 3,4-Dimethoxyphenyl) -5-phenyl-3,4-dioxoadiponitrile.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
151262-BULK:
151262-VAR:
151262-5G:4548173106212
151262-25G:4548173106205