Merck
151041
Sigma-Aldrich
2,4-ジメチルベンズアルデヒド
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
134.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The D values of 2,4-Dimethylbenzaldehyde were studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
151041-5G:
151041-25G:
151041-BULK:
151041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determinations of large ZFS D-parameters in 2,4-, 2,5- and 3,4-dimethybenzaldehydes dispersed in durene single crystals.
Despres A and Migirdicyan E.
Chemical Physics, 22(1), 121-130 (1977)
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The