Merck
15098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
別名:
Boc-D-glutamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O5
CAS番号:
分子量:
246.26
Beilstein:
1981311
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
InChI Key
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
遺伝子情報
human ... CCR2(1231)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15098-25G:
15098-1G:
15098-VAR:
15098-5G:
15098-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)