Merck
15083
Sigma-Aldrich
Nα-Boc-ビオシチン
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-Nε-ビオチニル-L-リシン, Nε-ビオチニル-Nα-Boc-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36N4O6S
CAS番号:
分子量:
472.60
Beilstein:
5797526
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C21H36N4O6S/c1-21(2,3)31-20(30)24-13(18(27)28)8-6-7-11-22-16(26)10-5-4-9-15-17-14(12-32-15)23-19(29)25-17/h13-15,17H,4-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,30)(H,27,28)(H2,23,25,29)/t13-,14-,15-,17-/m0/s1
InChI Key
XTQNFOCBPUXJCS-JKQORVJESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15083-VAR:
15083-500MG:
15083-BULK:
試験成績書(COA)