Merck
15073
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OcHx)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25NO6
CAS番号:
分子量:
315.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
Boc-D-Asp(OcHx)-OH, ≥98.0% (TLC)
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI Key
NLPQIWFEEKQBBN-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15073-5G:
15073-VAR:
15073-1G:
15073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)