グレード
technical
アッセイ
75-80%
形状
liquid
SMILES記法
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15068-BULK:
15068-50KG:
15068-6X1L:
15068-1L:
15068-200L:
15068-VAR:
15068-1000KG:
15068-190L:
試験成績書(COA)